Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Elastasanalyssats
Beskrivning
De EnzChek Elastase Assay Kit tillhandahåller en känslig, bekväm och snabb fluorometrisk metod för att mäta elastas eller annan proteasaktivitet i renade enzymsystem, cell-/vävnadslysat eller för screening av hämmare i ett format med hög genomströmning. Substratet i EnzChek kit är BODIPY-FL-märkt DQ elastinkonjugat som är starkt märkt så att fluorescenssignalen släcks tills enzymatisk digestion ger högfluorescerande fragment.
Cellvidhäftning, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, kemotaxi och cellmigrering, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescensintensitet |
| För användning med (applikation) | Elastasanalys |
| Produkttyp | Elastasanalys |
| Produktlinje | EnzChek |
| Kvantitet | 600 analyser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Typ av substrat | Elastassubstrat |
| Målenzym | Elastaser |