Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Gelatinas/kollagenasanalyssats, 250-2 000 analyser
Produktkod. 10104812
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10104812
Brand: Invitrogen™ E12055
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluorometrisk metod för att mäta gelatinas- eller kollagenasaktivitet
De EnzChek Gelatinas/kollagenasanalyskit tillhandahåller en känslig, bekväm och snabb fluorometrisk metod för att mäta gelatinas- eller kollagenasaktivitet i renade enzymsystem, cell-/vävnadslysat eller för screening av hämmare i ett format med hög genomströmning. Substratet i EnzChek kit är fluorescein-märkt DQ gelatinkonjugat som är starkt märkt så att fluorescenssignalen släcks tills enzymatisk digestion ger högfluorescerande fragment. Detta substrat finns också tillgängligt separat från satsen (D-12054).
Cellvidhäftning, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, kemotaxi och cellmigrering, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod Fluorescensintensitet
För användning med (applikation) Gelatinas/kollagenasanalys
Produkttyp ⁄Gelatinaskollagenasanalys
Produktlinje EnzChek
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Substrategenskaper Proteinbaserat substrat
Typ av substrat Gelatinas ⁄kollagenas substrat
Målenzym Gelatinas ⁄kollagenas