Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Myeloperoxidas (MPO) Activity Assay Kit
Beskrivning
Myeloperoxidas (MPO) är unikt peroxidas som, förutom sin peroxidationsaktivitet, även katalyserar omvandlingen av väteperoxid (H 2 O 2 ) och klorid (Cl - ) till hypoklorsyra (HOCl). De EnzChek™ Myeloperoxidase (MPO) Activity Assay Kit tillhandahåller analyser för bestämning av både klorerings- och peroxidationsaktiviteter för MPO i lösning och i cellysat.
- För detektering av klorering innehåller satsen icke-fluorescerande 3'-( p -aminofenyl)fluorescein (APF), som klyvs selektivt av hypoklorit ( -OCl ) för att ge fluorescein. Peroxidation detekteras med användning av icke-fluorescerande AmplexUltraRed-reagens (A36006), som är oxiderad av MPO-I och HPOI , som är redo-oxiderad av O2. MPO-II för att bilda fluorescerande produkt
- EnzChek Myeloperoxidase Activity Assay Kit kan användas för att kontinuerligt detektera dessa aktiviteter vid rumstemperatur över ett brett dynamiskt område (1,5 till 200 ng/ml)
- Kit kombinerar hastighet (30 minuter), känslighet och mix-och-läs bekvämlighet
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), nitrooxidativ stress, oxidas- och peroxidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescensintensitet |
| För användning med (applikation) | Myeloperoxidas (MPO) aktivitetsanalys |
| Produkttyp | Myeloperoxidas (MPO) analys |
| Produktlinje | EnzChek |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Våt is |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målenzym | Myeloperoxidas |