Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Fosfatasanalyssats
Produktkod. 10338352
Change view
Kvantitet:
1000 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10338352 1000 analyser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338352
Brand: Invitrogen™ E12020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kontinuerlig analys av prostatasyrafosfatas och proteinfosfatas 1
Med hjälp av EnzChek Fosfatasanalyssats kontinuerlig övervakning av fosfatasaktivitet, även vid neutralt eller surt pH, kan uppnås. Satsen innehåller Molecular Probes (proprietärt) 6,8-difluoro-4-metylumbelliferylfosfat (DiFMUP) substrat. DiFMUP är cirka 100 gånger känsligare än 4-metylumbelliferylfosfat (MUP) för detektion av prostatasyrafosfatas vid pH 5,5. Satsen är perfekt för kontinuerlig analys av prostatasyrafosfatas, proteinfosfatas 1 eller nästan vilket annat fosfatas som helst som kan analyseras med icke-proteinbaserade substrat som MUP eller 4-nitrofenylfosfat (PNPP). Varje kit innehåller en tillräcklig mängd substrat för∽ 1000 analyser, med användning av en reaktionsvolym på 100 μL per analys. Fluorescens (excitations-/emissionsmaxima ca 358/455nm) kan mätas i en fluorescensmikroplattläsare eller en standardfluorometer.
Cellanalys, cellulär avbildning, läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Fosfatasanalys
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produkttyp Fosfatasanalys
Typ av färg DiFMU
Emission ⁄360 460
Produktlinje EnzChek
Kvantitet 1000 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Substrat DiFMUP
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Fosfatassubstrat
Målenzym Fosfataser
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • EnzChek Phosphatase Assay Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethylformamide