Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Fosfatanalyssats
Produktkod. 10686333
Change view
Kvantitet:
100 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10686333 100 analyser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10686333 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E6646
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Bestäm fosfat som frisätts under enzymatiska reaktioner med ATPas eller GTPas
De EnzChek Phosphate Assay Kit tillhandahåller en snabb och känslig spektrofotometrisk metod för kvantifiering av oorganiskt fosfat i lösning och för fosfat som frisätts under enzymatiska ATPase- eller GTPase-reaktioner. I närvaro av oorganiskt fosfat omvandlas 2-amino-6-merkapto-7-metylpurinribosid (MESG)-substratet av purinnukleosidfosforylas (PNP)-enzymet till ribos-1-fosfat- och 2-amino-6-merkapto-7-metylpurinprodukten. Denna enzymatiska omvandling av MESG resulterar i en spektrofotometrisk förskjutning i maximal absorbans från 330 nm för substratet till 360 nm för produkten. Reaktionen kan utföras inom ett pH-område av 6,5 till 8,5. De EnzChek fosfatreaktionen är tillräckligt snabb och kvantitativ för användning i kinetiska experiment med stoppat flöde.
  • Känslighet för 2 till 150 μM fosfat
  • Spektrofotometrisk mikroplatta-baserad analys detekterar en förändring i absorbansmaximum från 330 nm till 360 nm
  • Kontinuerlig övervakning av fosfat som genereras av ATPase eller GTPase aktivitet
Anjondetektering, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, läkemedelsupptäckt och utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, höginnehållsscreening (HCS), jonisk homeostas och signalering, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasanalys och uttrycksbiologi och targetanalys, proteinidentifiering och -target, protein Validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ultraviolett
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
Detektionsmetod Kolorimetrisk
För användning med (applikation) Fosfatanalys
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar
Produkttyp Fosfatanalys
Typ av färg MESG
Formatera Rör
Produktlinje EnzChek
Kvantitet 100 analyser