Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, grön fluorescens, 100-1000 analyser
Beskrivning
De EnzChek Protease Assay Kit, grön fluorescens, är en snabb, enkel och direkt fluorescensbaserad analys för att detektera metallo-, serin-, syra- och sulfhydrylproteaser. Den åtföljande ökningen av fluorescens, som kan mätas med fluorescensmikroplattläsare, är proportionell mot proteasaktivitet. Detta EnzChek Protease Assay Kit innehåller ett kaseinderivat som har märkts omfattande med den pH-okänsliga, grönfluorescerande BODIPY FL-färgämne, vilket resulterar i en släckning av det fluorescerande färgämnet. Proteaskatalyserad hydrolys frisätter det högfluorescerande BODIPY FL-färgämnesmärkta peptider, vilket möjliggör kvantitativ detektering av proteasaktivitet i lösning. Den grönfluorescerande BODIPY FL-färgämne har excitations- och emissionsspektra liknande de för fluorescein.
- Generaliserad mekanism möjliggör mätning av en mängd olika proteaser
- Kan användas för att kontinuerligt mäta proteaskinetik
- Excitation/emission på 505/513nm tillåter användning av standardinställningar för fluorescein (FITC) filter
Cellanalys, cellkultur, cellviabilitet, proliferation och funktion, differentiering och utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys, stamcellsanalys, stamcellsdifferentiering, stamcellsproteinanalys, stamcellsforskning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescensintensitet |
| För användning med (applikation) | Proteasanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroplattläsare |
| Produkttyp | Proteasanalys |
| Produktlinje | EnzChek |
| Kvantitet | 1 kit |
| Forskningskategori | Differentiering |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Visa mer |