Läs mer
Invitrogen™ EnzChek™ Proteasanalyssats, röd fluorescens, 100-1000 analyser
Beskrivning
De EnzChek Protease Assay Kit, röd fluorescens, är en snabb, enkel och direkt fluorescensbaserad analys för att detektera metallo-, serin-, syra- och sulfhydrylproteaser. Den åtföljande ökningen av fluorescens, som kan mätas med en fluorescensmikroplattläsare, är proportionell mot proteasaktivitet. Detta EnzChek Protease Assay Kit innehåller ett kaseinderivat som har märkts omfattande med den röda fluorescerande BODIPY TR-X färgämne, vilket resulterar i en släckning av det fluorescerande färgämnet. Proteaskatalyserad hydrolys frisätter det högfluorescerande BODIPY TR-X färgämnesmärkta peptider, som möjliggör kvantitativ detektering av proteasaktivitet i lösning. Den rödfluorescerande BODIPY TR-X-färgämnet har excitations- och emissionsspektra liknande de för Texas Red-fluoroforen.
- Generaliserad mekanism möjliggör mätning av olika proteaser
- Kan användas för att kontinuerligt mäta proteaskinetik
- Excitation/emission liknande Texas Red™ färgämne (589/617nm)
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescensintensitet |
| För användning med (applikation) | Proteasanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroplattläsare |
| Produkttyp | Proteasanalys |
| Produktlinje | EnzChek |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Substrategenskaper | Proteinbaserat substrat |
| Typ av substrat | Proteassubstrat |
| Visa mer |