Läs mer
Invitrogen™ Epidermal tillväxtfaktor, Biotin-XX-konjugat (biotin EGF)
Beskrivning
- Biotin-XX EGF innehåller en lång distansarm som förstärker sondaffiniteten för EGF-receptorn och underlättar bindning av en märkning såsom en färgämnes-streptavidinmolekyl, en Qdot™ nanokristaller-streptavidinmolekyl, eller en enzymkonjugerad streptavidin
- Märkt EGF har gjort det möjligt för forskare att undersöka receptor-membraninteraktioner, studera receptorfördelning, beräkna hastighetskonstanter för interaktionen av EGF med dess receptor, och mer
- EGF-molekyl: 53 aminosyror, MW=6 045 Da
- Antal biotin-XX-molekyler på varje EGF-molekyl: 1
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, endocytos, exocytos och fagocytos, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Solid |
| Produkttyp | Tillväxtfaktor |
| Etikett eller färgämne | Biotin& Andra Haptens |
| Kvantitet | 20μ g |
| Frakt skick | Våt is |