Läs mer
Invitrogen™ Epidermal tillväxtfaktor, biotinylerad, komplexbunden till Alexa Fluor™ 555 Streptavidin (Alexa Fluor™ 555 EGF komplex)
Produktkod. 11558956
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11558956 100μ g 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558956 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E35350
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komplex av färgämnesstreptavidinmolekylen och biotinylerad EGF
Fluorescensmärkt EGF har gjort det möjligt för forskare att undersöka receptor-membran-interaktioner, studera receptorfördelning, beräkna hastighetskonstanter för interaktionen mellan EGF och dess receptor och mer.
  • Biotinylerade konjugat använder biotin-XX, som innehåller en lång distansarm utformad för att förbättra sondaffiniteten för EGF-receptorn
  • EGF-molekyl: 53 aminosyror, MW=6 045 Da
  • Antal fluoroformolekyler på varje EGF-molekyl: 1
  • Fluorescens övervakas vanligtvis med en flödescytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Däggdjursceller
Detektionsmetod fluorescens
Form Frystorkat material
Produkttyp Tillväxtfaktor
Etikett eller färgämne Alexa Fluor Färgämnen
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 100μ g
Frakt skick Våt is