Läs mer
Invitrogen™ Epidermal tillväxtfaktor, biotinylerad, komplexbunden till Texas Red™ Streptavidin (Texas Red™ EGF-komplex)
Produktkod. 11538956
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11538956 100μ g 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538956 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E3480
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komplex av färgämnesstreptavidinmolekylen och biotinylerad EGF
Fluorescensmärkt EGF har gjort det möjligt för forskare att undersöka receptor-membran-interaktioner, studera receptorfördelning, beräkna hastighetskonstanter för interaktionen mellan EGF och dess receptor och mer.
  • Biotinylerade konjugat använder biotin-XX, som innehåller en lång distansarm utformad för att förbättra sondaffiniteten för EGF-receptorn
  • EGF-molekyl: 53 aminosyror, MW=6 045 Da
  • Antal fluoroformolekyler på varje EGF-molekyl: 1
  • Fluorescens övervakas vanligtvis med en flödescytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Däggdjursceller
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Tillväxtfaktor
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Produktlinje Texas Red
Kvantitet 100μ g
Frakt skick Våt is
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.