Läs mer
Invitrogen™ Epidermal tillväxtfaktor, tetrametylrhodaminkonjugat (rhodamin EGF)
Produktkod. 11548956
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11548956 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11548956 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E3481
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Konstruerad med färgämnet direkt fäst till EGF
Fluorescensmärkt EGF har gjort det möjligt för forskare att undersöka receptor-membran-interaktioner, studera receptorfördelning, beräkna hastighetskonstanter för interaktionen mellan EGF och dess receptor och mer.
  • EGF-molekyl: 53 aminosyror, MW=6 045 Da
  • Antal fluoroformolekyler på varje EGF-molekyl: 1
  • Fluorescens övervakas vanligtvis med en flödescytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Däggdjursceller
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Produkttyp Tillväxtfaktor
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Kvantitet 20μ g
Frakt skick Våt is