Läs mer
Invitrogen™ ER-Tracker™ Blå-vit DPX, för avbildning av levande celler
Beskrivning
ER-Tracker Blåvitt DPX-färgämne är en fotostabil sond som är selektiv för det endoplasmatiska retikulumet (ER) i levande celler. Cellerna kan aldehydfixeras efter färgning med färgämnet men betydande fluorescenssignal kommer att gå förlorad. Med upphetsning kl∽ 374 nm, den miljökänsliga sonden uppvisar emissioner mellan 430 och 640 nm. Ett långpass DAPI-filter fungerar bäst.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, endoplasmatiskt retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Koncentration | 1 mM |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 20 x 50μ L |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | ER-Tracker |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Färg |
| Visa mer |