Läs mer
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM lösning i DMSO
Beskrivning
Etdium homodimer-2 (EthD-2) är en nukleinsyrafärgning med hög affinitet som är svagt fluorescerande tills den binds till DNA och avger röd fluorescens (excitations-/emissionsmaxima∽ 535/624).
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellviabilitet& Cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation& Funktion, mikrobiell spårning, kärna, nukleoler& Kärnkraftshölje, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 535 nm |
| Typ av färg | Cellogenomtränglig |
| För användning med (applikation) | Cellfärgningsanalyser |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 200μ L |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Beskrivning | Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM lösning i DMSO |
| Emission | 624 nm |
| Visa mer |