Läs mer
Invitrogen™ EZQ™ Proteinkvantifieringskit
Produktkod. 10780184
Kvantitet:
2000 analyser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10780184
Brand: Invitrogen™ R33200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluorescensbaserad proteinanalys underlättar snabb kvantifiering av proteinprover förberedda för gelelektrofores
  • Analysen kan utföras i närvaro av rengöringsmedel, urea och reduktionsmedel —helt enkelt fläcka μ1 L proteinprov på förberett papper, färga med proprietärt fluorescerande färgämne och mäta fluorescens
  • Prover kan kvantifieras genom jämförelse med standardkurvan
  • Speciellt utformad 96-brunnars mikroplatta för enkel kvantifiering av prover på mikroplattans läsare eller laserskanner tillhandahålls för ökad mångsidighet
Proteinkvantifiering, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Analysera Fluorescerande proteinanalys
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje EZQ
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
Tillräckligt för 2000 analyser
För användning med (applikation) Proteinkvantifieringsanalys
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Kvantitet 2000 analyser
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvaras vid rumstemperatur. Skydda från ljus.