Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL BNP (Guanosin 5'-difosfat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')-O-(N-(2-aminoetyl) uretan), bis (trietylammonium) salt)
Produktkod. 10432632
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432632 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10432632 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G22360
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Spektrala egenskaper som liknar fluorescein (FITC) eller Alexa Fluor 488 färgämne
Den blandade isomeranalogen av BODIPY FL BNP består av BODIPY FL-fluorofor fäst till 2'- eller 3'-positionen av ribosringen via en aminoetylkarbamoyllinker. BODIPY FL uppvisar spektrala egenskaper som liknar fluorescein (FITC) eller Alexa Fluor 488 färgämne.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp FL GDP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Kvantitet 100μ L
Produktlinje BODIPY