Läs mer
Invitrogen™ Fluo-5F, Pentakaliumsalt, cellogenomtränglig
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Beskrivning
Märkt kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ .
- Celler kan vara fysiskt laddade med cellogenomträngliga saltformer av dessa indikatorer med hjälp av patchpipett eller mikroinjektion eller Influx™ pinocytotisk cellladdningsreagens
- Kompatibel med excitation vid 488 nm av argonjonlaserkällor, vilket gör dem användbara för konfokalmikroskopi, flödescytometri och applikationer för screening av mikroplattor
- Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
- BAPTA-baserade indikatorer binder olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ ) med väsentligt högre affinitet än Ca 2+
- Störningar till kalciummätningar orsakade av närvaron av joner kan kontrolleras med tungmetallselektiv kelator
- Etikett (Ex/Em av Ca2 + -bunden form): Fluo-5N (494/516nm)
- Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ :> 100 gånger
- Kd för Ca 2+ i buffert: ungefär 90 μM
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Kvantitet | 500μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |