Läs mer
Invitrogen™ Fluo-5N, Pentakaliumsalt, cellogenomtränglig
Produktkod. 11514786
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514786
Brand: Invitrogen™ F14203
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Analog av fluo-4 med lägre Ca 2+ -bindningsaffinitet, vilket gör den lämplig för att detektera intracellulära kalciumnivåer i intervallet μ1 M till 1 mM som skulle mätta svaret av fluo-3 och fluo-4
Märkt kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ .
  • Celler kan vara fysiskt laddade med cellogenomträngliga saltformer av dessa indikatorer med hjälp av patchpipett eller mikroinjektion eller Influx™ pinocytotisk cellladdningsreagens
  • Kompatibel med excitation vid 488 nm av argonjonlaserkällor, vilket gör dem användbara för konfokalmikroskopi, flödescytometri och applikationer för screening av mikroplattor
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
  • BAPTA-baserade indikatorer binder olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ ) med väsentligt högre affinitet än Ca 2+
  • Störningar till kalciummätningar orsakade av närvaron av joner kan kontrolleras med tungmetallselektiv kelator
  • Etikett (Ex/Em av Ca2 + -bunden form): Fluo-5N (494/516nm)
  • Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ :> 100 gånger
  • Kd för Ca 2+ i buffert: ungefär 90 μM
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys, HTS-läsare, Mikroplattläsare, Fluorescerande Imager
Produkttyp Kalciumindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Kvantitet 500μ g