Läs mer
Invitrogen™ FluoCells™ Förberedd bild #1 (BPAE-celler med MitoTracker™ Röda CMXRos, Alexa Fluor™ 488 Phalloidin och DAPI)
Beskrivning
FluoCells™ Förberedda mikroskopglasögon innehåller fasta, flermärkta cellpreparat för observation med fluorescensmikroskopi. FluoCells™ Förberedd glasa #1 innehåller endotelceller från bovina lungartär (BPAEC). MitoTracker™ Röd CMXRos användes för att färga mitokondrierna i de levande cellerna, med ackumulering beroende av membranpotential. Efter fixering och permeabilisering färgades F-aktin med Alexa Fluor™ 488 phalloidin, och kärnorna motfärgades med den blåfluorescerande DNA-färgningen DAPI.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förberedd mikroskopobjektglas |
| Produktlinje | Alexa Fluor FluoCells MitoTracker |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Kvantitet | 1 st |
| Frakt skick | Rumstemperatur |