Läs mer
Invitrogen™ FluoCells™ Förberedd bild #2 (BPAE-celler med mus-anti-α -tubulin, AlexaFluor™ 488, FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™ -X Phalloidin och DAPI)
Produktkod. 10474592
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10474592 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10474592 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F14781
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Multimärkta cellpreparat för observation med fluorescensmikroskopi
FluoCells prepared microscope slides contain multi-labeled cell preparations for observation by fluorescence microscopy. FluoCells Prepared Slide #2 contains bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAEC). Within each cell, F-actin is labelled with Texas Red-X phalloidin, microtubules are labelled with anti–bovine α-tubulin mouse monoclonal 236-10501 in conjunction with AlexaFluor 488 goat anti–mouse IgG antibody, and the nucleus is labelled with DAPI.
Order Info
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Förberedd mikroskopobjektglas
Produktlinje BODIPY FluoCells Texas Red
För användning med (applikation) Immunfluorescens
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Kvantitet 1 vardera