Läs mer
Invitrogen™ FluoCells™ Förberedd Slide #3 (musnjursektion med Alexa Fluor™ 488 WGA, Alexa Fluor™ 568 Phalloidin och DAPI)
Produktkod. 10788283
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10788283 1 vardera Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10788283 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F24630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4370.00 SEK
    3932.65 SEK / Paket med 1
    Save 437.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Multimärkta cellpreparat för observation med fluorescensmikroskopi validerade för immunfluorescens
FluoCells förberedd objektglas #3 är idealiskt för att demonstrera de optiska snittegenskaperna hos konfokalmikroskop. Varje bild innehåller en 16μ m kryostat avsnitt av mus njure färgas med Alexa Fluor 488 vetegroddargglutinin (W-11261), Alexa Fluor 568 falloidin (A-12380) och DAPI (D-1306).
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förberedd mikroskopobjektglas
Produktlinje Alexa Fluor FluoCells
För användning med (applikation) Immunfluorescens
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Kvantitet 1 vardera