Läs mer
Invitrogen™ FluoReporter™lacZ /Galactosidase Quantifiering Kit
Produktkod. 10534803
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10534803 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10534803 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F2905
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Reaktionen ger en blå fluorescerande produkt
FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit inkluderar -galaktosidassubstratet β, 3-karboxyumbelliferyl β-D-galactopyranosid, som producerar den blåfluorescerande hydrolysprodukten 7-hydroxycoumarin-3-karboxlsyra.
De FluoReporter™lac Z/galaktosidas kvantifieringskit innehållerβ -galaktosidassubstrat, 3-karboxiumbelliferylβ -D-galaktopyranosid som producerar den blåfluorescerande hydrolysprodukten, 7-hydroxikumarin-3-karboxylsyra.
Beta-galaktosidasanalyser, cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, flödescytometri, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Beta-Galaktosidas-rapportörens genanalyssystem
Detektionsmetod fluorescens
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Substrat CUG
Typ av substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Målenzym Beta-galaktosidas
Formatera Kit
Produktlinje FluoReporter
Kvantitet 1 kit