Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein-5-(och-6)-sulfonsyra, trinatriumsalt
Beskrivning
Fluorescein-5-(och-6)-sulfonsyran kan användas som ett icke fixerbart polärt spårämne för att undersöka fusion, lys och gap-junctional kommunikation.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, allmän cellspårning, jonisk homeostas& Signalering, neuronspårning, pH-detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran& Lipider |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Molekylformel | C20H9Na3O8S |
| Fysisk form | Fast |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Cellspårare |