Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein DHPE ( N- (Fluorescein-5-tiokarbamoyl)-1,2-dihexadekanoyl -sn -glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt)
Produktkod. 11504826
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504826 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504826 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F362
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Excitations-/emissionsmaxima∽ 496/519 nm
Fosfolipiden, fluorescein DHPE är märkt på huvudgruppen med den grönfluorescerande pH-känsliga fluoroforen, fluorescein
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, jonisk homeostas& Signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Invitrogen