Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein di-β -D-Glukopyranosid (FDGlu)
Beskrivning
Fluorescin di-β-D-glucopyranolsid är ett av de mest känsliga substraten för glukosidaser. Det icke-fluorescerande substratet hydrolyserar sekventiellt av β-glukosidas, först till fluorescation monoglukosid och sedan till högfluorescerande fluorescein. Enzymmedierad hydrolys av fluorescein--βD-glukopiloton kan följas av ökning i antingen absorption eller fluorescens.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Glukosidassubstrat |
| Kvantitet | 5 mg |
| Substrat | Beta-glukosidassubstrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Excitation/Emission | ⁄490 514 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Excitationsvåglängdsområde | 490 nm |
| Visa mer |