Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein di-β -D-glukuronid (FDGlcU)
Produktkod. 11524816
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11524816
Brand: Invitrogen™ F2915
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cellpermeant
Fluorescein di-β -D-glukuronid (FDGlcU) är färglös och icke-fluorescerande tills den hydrolyseras till monoglukuroniden och sedan till det högfluorescerande fluoresceinet.
Beta-glukuronidas (GUS) analyser, cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, flödescytometri, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 5 mg
Substrat Beta-glukuronidas (GUS) substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Excitation/Emission ⁄490 514