Läs mer
Invitrogen™ Fluoresceindiacetat (FDA)
Produktkod. 10694763
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694763
Brand: Invitrogen™ F1303
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cellgenomträngande esterassubstrat som kan fungera som viabilitetsprob
  • Mäter både enzymaktivitet som krävs för att aktivera dess fluorescens och cellmembranintegritet, intracellulär retention av deras fluorescerande produkt
  • Vid hydrolys av intracellulära esteraser ger AM-ester fluorescein
Cellvidhäftning, cellanalys, cellproliferation, cellspårning och spårning, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, cellulära toxikologiska analyser, kemotaxi och cellmigrering, läkemedelsupptäckt och utveckling, allmän cellspårning, höginnehållsscreening (HCS), immunofluorescens, immunofluorescens, immunofluorescens (I) Homeostas och signalering, målbaserade ADME/tox-analyser, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
Produkttyp Fluorescein diacetat
Typ av färg Klassiska färgämnen
Kvantitet 1 g
Reagenstyp Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents