Läs mer
Invitrogen™ Fluoresceindifosfat, Tetraammoniumsalt (FDP )
Beskrivning
FDP är ett färglöst och icke-fluorescerande substrat för alkaliska fosfataser. Sekventiell alkaliskt fosfatasmedierad hydrolys av dess två fosfatsubstituenter ger svagt fluorescerande fluoresceinmonofosfat följt av starkt fluorescerande fluorescein (excitation/emission ca 490/514 nm).
Alkaliska fosfatasanalyser, cellanalys, läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Pulver |
| Kvantitet | 5 mg |
| Substrat | Fosfatassubstrat |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Målenzym | Alkaliskt fosfatas, tyrosinfosfataser |
| Excitation/Emission | ⁄490 514 |
| För användning med (utrustning) | Fluorometer, mikroplattläsare |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Visa mer |