Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-Spårbar Standard - Nominell koncentration 50 μM - Specialförpackning
Produktkod. 11534826
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11534826 5 x 1 ml 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11534826 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F36915
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lämplig för användning i enzym-, proteinaktivitetsanalyser och märkningskemi
Den NIST-spårbara fluoresceinstandarden levereras som en kalibrerad 50 μM lösning av fluorescein i 100 mM natriumboratbuffert, pH 9,5. Under dessa förhållanden är fluorescein fullständigt joniserat och är därför i sin mest fluorescerande form. Denna standard uppfyller de stränga kriterier som fastställts av National Institute of Standards and Technology (NIST ) och är direkt spårbart till standardreferensmaterial 1932 (SRM 1932). Den NIST-spårbara fluorescerande standarden kan användas för att bedöma dag-till-dag eller experiment-till-experiment variation i fluorescensbaserad instrumentering samt för att bestämma värdet för Molecules of Equivalent Soluble Fluorophore (MESF) för en experimentell lösning.
  • Etiketttyp: Klassiska färgämnen
Cellanalys, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, märkningskemi, märkningskvalitetskontroll och kalibrering, proteinanalyskontroller, referensstandarder och tillbehör, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fluorescein spårbar standard
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus.
Kvantitet 5 x 1 ml