Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein - referensstandard
Produktkod. 10452672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452672 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10452672 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F1300
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning i cellviabilitet, proliferation och funktion, enzym- och proteinaktivitetsanalyser och märkningskemi
Fluorescein kan användas som referensstandard för eter-, ester- och fosfatsubstrat som härrör från detta grönfluorescerande färgämne.
  • Etiketttyp: Klassiska färgämnen
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, jonisk homeostas och signalering, märkningskemi, märkning QC och kalibrering, proteinanalyskontroller, referensstandarder och tillbehör, proteiner, uttryck, isolering och analys, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fluorescein referensstandard
Färg Klart
Etikett eller färgämne Klassiska färgämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Kvantitet 1 g