Läs mer
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Grön fluorescerande myelinfläck - lösning i vatten
Produktkod. 10513653
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10513653 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10513653 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F34651
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi
De FluoroMyelin Grön fluorescerande myelinfärgning möjliggör snabb och selektiv märkning av myelin i kryosnitt i hjärnan i ett enda 20-minuters märkningssteg plus tvättar. Denna färg kan användas tillsammans med antikroppar och andra färgämnen, och med vanliga histokemiska metoder för kryosnittsmaterial. Lösning i vatten.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, neuronal spårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Grön fluorescerande myelinfläck
Kvantitet 1 ml
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Etikett eller färgämne FluoroMyelin™ Grön
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Subcellulär lokalisering Myelin
Excitation/Emission 479/598 nm
Produktlinje FluoroMyelin