Läs mer
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Röd fluorescerande myelinfläck - lösning i vatten
Produktkod. 10664413
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10664413 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10664413 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F34652
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi
De FluoroMyelin Röd fluorescerande myelinfärgning möjliggör snabb och selektiv märkning av myelin i kryosnitt i hjärnan i ett enda 20-minuters märkningssteg plus tvättar. Denna färg kan användas tillsammans med antikroppar och andra färgämnen, och med vanliga histokemiska metoder för kryosnittsmaterial. Lösning i vatten.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, neuronal spårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Röd fluorescerande myelinfläck
Kvantitet 1 ml
Innehåll och lagring •Tillhandahålls som 300X koncentration i vatten.
• Vid förvaring vid °4 C, stabil i minst 6 månader efter mottagandet.
• Skydda från ljus.
Etikett eller färgämne FluoroMyelin™ Röd
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Subcellulär lokalisering Myelin
Excitation/Emission 558/654 nm
Produktlinje FluoroMyelin