Läs mer
Invitrogen™ FluoZin™ -3, AM, cellpermeant
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Beskrivning
- Uppvisar hög Zn 2+ -bindningsaffinitet som inte störs av Ca 2+ koncentrationer upp till minst 1 μM
- Utställningar> 50-faldig ökning av fluorescens som svar på mättande nivåer av Zn2 +
- Även om avbildningstillämpningar av FluoZin-3 är dominerande, har även cellbaserade mikroplattanalyser och flödescytometriprotokoll utvecklats
- Etikett (Ex/Em): FluoZin-3 (ungefär 494/516 nm)
- Kd (Zn2 + ) (i buffert): ungefär 15 nM
- Lyofiliserad produkt kan lösas i DMSO för användning
- Produkten laddas vanligtvis i celler genom att tillsätta den upplösta indikatorn till mediuminnehållande celler
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, läkemedelsupptäckt och utveckling, jonisk homeostas och signalering, mål- och blyidentifiering och -validering, zink- och tungmetalljondetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Zinkindikator |
| Typ av färg | Zinkindikator |
| Produktlinje | FluoZin |
| Kvantitet | 100μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylvikt (g/mol) | 982.85 g/mol |