Läs mer
Invitrogen™ FM™ 1-43 Färgämne ( N- (3-trietylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino) styryl) pyridiniumdibromid)
Product Code. 10769623
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 x 100 μg
Unit Size:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10769623 1 mg 1mg
11500786 10 x 100 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10769623 Supplier Invitrogen™ Supplier No. T3163
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Membransond
FM 1-43 är ett utmärkt reagens både för att identifiera aktivt avfyrande neuroner och för att undersöka mekanismerna för aktivitetsberoende vesikelcykling. Detta vattenlösliga färgämne, som är ogiftigt för celler och praktiskt taget icke-fluorescerande i vattenhaltigt medium, tros införas i cellmembranets yttre broschyr där det blir intensivt fluorescerande. I en neuron som aktivt släpper ut signalsubstanser, blir färgen internaliserad i de återvunna synaptiska vesiklarna och nervterminalerna blir ljust färgade. Den ospecifika färgningen av cellytmembran kan helt enkelt tvättas bort före visning.
FM 1-43 membransond finns också tillgänglig som 1 mg förpackad i 10 injektionsflaskor, som var och en innehåller 100 μg (T-35356). FM 1-43FX membransond (F-35355), en analog av FM 1-43 membransond som kan fixeras på plats med hjälp av aldehydbaserade fixeringsmedel finns också.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, Endocytos, Exocytos& Fagocytos, allmän cellspårning, neuronspårning
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Orange
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 mg
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje FM
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Plasmamembran