Läs mer
Invitrogen™ FM™ 4-64 Färgämne ( N- (3-trietylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(dietylamino) fenyl) hexatrienyl) pyridiniumdibromid)
Beskrivning
Styrylfärgämnet FM 4-64 har rapporterats selektivt färga jästvakuolära membran med röd fluorescens (excitations-/emissionsmaxima∽ 515/640 nm). Detta färgämne är ett viktigt verktyg för att visualisera vakuolär organellmorfologi och dynamik, för att studera den endocytiska vägen och för screening och karakterisering av jästendocytosmutanter. FM 4-64 finns också som 1 mg i en enkel injektionsflaska (T-3166).
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, Endocytos, Exocytos& Fagocytos, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 1 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | FM |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Fluorescerande färgämne |
| Produkttyp | Färg |
| Subcellulär lokalisering | Plasmamembran |