Läs mer
Invitrogen™ FM™ 4-64 Färgämne ( N- (3-trietylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(dietylamino) fenyl) hexatrienyl) pyridiniumdibromid)
Produktkod. 11540756
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 x 100 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
11540756 10 x 100 μg
10717864 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11540756 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T13320
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lipofilt färgämne
Styrylfärgämnet FM 4-64 har rapporterats selektivt färga jästvakuolära membran med röd fluorescens (excitations-/emissionsmaxima∽ 515/640 nm). Detta färgämne är ett viktigt verktyg för att visualisera vakuolär organellmorfologi och dynamik, för att studera den endocytiska vägen och för screening och karakterisering av jästendocytosmutanter. FM 4-64 finns också som 1 mg i en enkel injektionsflaska (T-3166).
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, Endocytos, Exocytos& Fagocytos, allmän cellspårning, mikrobiell spårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 10 x 100 μg
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje FM
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Plasmamembran