Läs mer
Invitrogen™ FM™ 5-95 ( N- (3-trimetylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(dietylamino)fenyl)hexatrienyl)pyridiniumdibromid)
Produktkod. 10564053
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10564053 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10564053 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer T23360
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning med fluorescensmikroskopi
FM 5-95 är en något mindre lipofil analog av FM 4-64 (T-3166, T-13320) med väsentligen identiska spektroskopiska egenskaper.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellviabilitet, spridning& Funktion, Endocytos, Exocytos& Fagocytos, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 mg
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje FM
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Plasmamembran