Läs mer
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescerande mikrosfärer, 6μ m, monterad på diabilder
Beskrivning
Vår populära FocalCheck mikrosfärer har funnits i suspension i flera år. Nu, som svar på kunders önskemål, erbjuder vi FocalCheck pärlor förmonterade på objektglas. Den 6μ m FocalCheck Fluorescent Microsphere Kit innehåller monterade prover av våra tre bästsäljande färgkonfigurationer: fluorescerande gröna/orange/mörkröda ringfläckar, fluorescerande gröna ringfläckar/blå genomgående och fluorescerande mörkröd ringfläckar/grön genomgående.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringstyp | Konfokalmikroskopkalibrering |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Färg | Orange, Mörkröd, Blått, Klart |
| Produkttyp | Fluorescerande mikrosfärer |
| Formatera | Monterad på glid |
| Produktlinje | FocalCheck |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Diameter (metrisk) | 6μ m |