Läs mer
Invitrogen™ Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys, Fluorescein Derivative
Produktkod. 10053162
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10053162 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 10053162 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F1314
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
The green-fluorescent conjugate can be used to investigate the fMLF receptor by fluorescence microscopy or flow cytometry
Cell Analysis, Flow Cytometry
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Detektionsmetod Fluorescence
Produkttyp Fluorescein Derivative
Typ av färg Classic Dyes