Läs mer
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, natriumsalt)
Beskrivning
Fosfonatantibiotikumet FR-31564 (fosmidomycin) är ett effektivt antimalariamedel som fungerar genom att blockera en mevalonatoberoende väg för isoprensyntes. Den antibiotiska aktiviteten hos FR-31564 förstärks av glukos 1-fosfat. FR-31564 är också aktiv mot en mängd olika gramnegativa bakterier.
Analys av bakterier, Analys av virus, svampar och parasiter, Antibiotikabindningsstudier, Cellanalys, Cellviabilitet och cytotoxicitet, Cellviabilitet, Proliferation och funktion, Mikrobiologisk analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4H9NNaO5P |
| Fysisk form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |