Läs mer
Invitrogen™ FUN™ 1 cellfärgning
Produktkod. 10266902
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10266902
Brand: Invitrogen™ F7030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tvåfärgad fluorescerande livsduglighetssond för jäst och svamp
  • Färg diffunderar passivt in i olika celltyper och färgar initialt cytoplasman med diffust fördelad grön fluorescens
  • I flera vanliga arter av jäst och svampar resulterar efterföljande bearbetning av färgämne av levande celler i bildning av distinkta vakuolära strukturer med kompakt form som uppvisar slående röd fluorescens, åtföljd av minskning av den gröna cytoplasmatiska fluorescensen
  • Bildandet av intravakuolära strukturer kräver både plasmamembranintegritet och metabolisk förmåga
  • Döda celler fluorescerar ljust gulgrönt, utan några märkbara röda strukturer
Analys av jäst, cellanalys, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, mikrobiologisk analys, jästviabilitet och cytotoxicitet
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Svampceller, jästceller
Koncentration 10 mM
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer
Produkttyp Fläck
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Formatera Rör, glid
Produktlinje FUN™
Kvantitet 100μ L