Läs mer
Invitrogen™ Fura Red™ , AM, cellpermeant
Produktkod. 11508966
Kvantitet:
10 x 50 μg
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508966
Brand: Invitrogen™ F3021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Synligt ljus-exciterbar fura-2-analog som erbjuder särskilda möjligheter för ratiometrisk mätning av Ca 2+ i enstaka celler
  • Mät med mikrofotometri, avbildning eller flödescytometri när den används med enkel excitation, grönfluorescerande kalciumindikator
  • Acetoximetyl (AM) esterform
  • Användbar för icke-invasiv intracellulär belastning
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellbaserade Second Messenger-analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, G-proteinkopplad receptorbiologi, jonisk homeostas och signalering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Ordreinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flödescytometer
Produkttyp Fura Red AM
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Produktlinje Fura Red
Kvantitet 10 x 50 μg
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.