Läs mer
Invitrogen™ Fura Red™ , AM, cellpermeant
Produktkod. 11598956
Kvantitet:
10 x 50 μg
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11598956
Brand: Invitrogen™ F3020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Synligt ljus-exciterbar fura-2-analog som erbjuder särskilda möjligheter för ratiometrisk mätning av Ca 2+ i enstaka celler
  • Mät med mikrofotometri, avbildning eller flödescytometri när den används med enkel excitation, grönfluorescerande kalciumindikator
  • Acetoximetyl (AM) esterform
  • Användbar för icke-invasiv intracellulär belastning
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellbaserade Second Messenger-analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, G-proteinkopplad receptorbiologi, jonisk homeostas och signalering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flödescytometer
Produkttyp Kalciumindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Produktlinje Fura Red
Kvantitet 500μ g