Läs mer
Invitrogen™ Griess Reagent Kit, för nitritkvantifiering
Produktkod. 10453262
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10453262 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10453262 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G7921
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För nitritkvantifiering
The Greiss reagent kit provides a simple and well characterized colorimetric assay for nitrites, and nitrates that have been reduced to nitrites, with a detection limit of about 100 nM.
  • Greiss-reagenskit ger en enkel och väl karakteriserad kolorimetrisk analys för nitriter och nitrater som har reducerats till nitriter, med en detektionsgräns på cirka 100 nM
Anjondetektion, cellanalys, cellmetabolism, celllivskraft, proliferation och funktion, jonhomeostas och signalering, kväveoxidforskning, nitrooxidstress
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Detektionsmetod Abs.
Produkttyp Nitritprov
Absorbance Wavelength 548 nm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Griess Reagent Kit, for nitrite quantitation
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, 4-aminobenzenesulfonicacid