Läs mer
Invitrogen™ Guanosin 5'- O- (3-tiotrifosfat), BODIPY™ FL Thioester, natriumsalt (BODIPY™ FL GTP-γ -S, Thioester)
Produktkod. 10663993
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10663993 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10663993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G22183
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluorescens kan återvinnas vid bindning till G-proteiner
BODIPY FL GTP-γ - S binder till GTP-bindande proteiner. För att skapa denna fluorescerande nukleotid, BODIPY FL-fluorofor länkades genomγ -tiol av GTP-γ - S . Fluorescensen av BODIPY FL GTP-γ - S är släckt ca. 90 % i förhållande till det fria färgämnet, men kan återvinnas vid bindning till G-proteiner. Förutom dess potentiella användning för bindande studier, BODIPY FL GTP-γ - S tioeter är ett viktigt nytt substrat för Fhit, en medlem av histidintriadsuperfamiljen av nukleotidbindande proteiner.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Guanosin 5'-O
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Märkningsmetod Kemisk märkning, direkt märkning
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Kvantitet 50μ L
Produktlinje BODIPY