Läs mer
Invitrogen™ Guanosin 5'-trifosfat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-aminoetyl)uretan), trinatriumsalt (BODIPY™ FL GTP)
Produktkod. 10003132
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10003132 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10003132 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer G12411
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Baserat på interaktioner mellan fluoroforen och purinbasen
BODIPY FL adenosin 5'-trifosfat (A-12410) och BODIPY FL guanosin 5'-trifosfat består av en BODIPY FL-fluorofor fäst till 2'- eller 3''-positionen av ribosringen via en linker. Interaktioner mellan fluoroforen och purinbasen är uppenbara från de spektroskopiska egenskaperna hos dessa nukleotidanaloger. Fluorescenskvantutbytet av BODIPY FL GTP är bara ungefär en tiondel av BODIPY FL ATP; emellertid kan detta utbyte ökas vid bindning av BODIPY FL GTP till GTP-bindande proteiner.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Guanosin 5'-trifosfat
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Kvantitet 100μ L
Produktlinje BODIPY
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.