Läs mer
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF)
Beskrivelse
Kemiskt reducerad form av fluorescein som används som indikator för reaktiva syrearter i celler
The cell-permeant 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA) (also known as dichlorofluores cin diacetate) is a chemically reduced form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells, for example to detect the generation of reactive oxygen intermediates in neutrophils and macrophages. Upon cleavage of the acetate groups by intracellular esterases and oxidation, the nonfluorescent H2DCFDA is converted to the highly fluorescent 2',7'-dichlorofluorescein (DCF). Versions of this indicator that have better cellular retention are available (Cat. No. C400), (Cat. No. C2938).
Det cellgenomträngande 2',7'-diklordihydrofluoresceindiacetatet (H 2 DCFDA) (även känt som dichlorofluores cin diacetate) detekterar reaktiva syrearter (ROS) i celler, till exempel för att detektera generering av reaktiva syreintermediärer i neutrofiler och makrofager. Vid klyvning av acetatgrupperna genom intracellulära esteraser och oxidation omvandlas icke-fluorescerande H 2 DCFDA till högfluorescerande 2',7'-diklorfluorescein (DCF).
- Ex/Em:∽ 492 - 495/517 - 527 nm
- Produkten är luftkänslig (förvaras under torr argon eller kväve)
- Produkten kan lösas i DMSO, DMF eller etanol för användning
- Indikatorn är cellgenomsläpplig
- Fluorescens kan övervakas med en flödescytometer, fluorometer, mikroplattläsare eller fluorescensmikroskop, med hjälp av excitationskällor och filter lämpliga för fluorescein
Se till Molecular Probes™ Handbok för ytterligare produktinformation.
Apoptos, cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Ordreinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kvantitet | 100 mg |
| För användning med (applikation) | ROS |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ROS-indikator |
| Excitationsvåglängdsområde | 492 to 495 nm |
| Emissionsvåglängdsområde | 517 to 527 nm |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.