Läs mer
Invitrogen™ Histon H1 från kalvtymus, Alexa Fluor™ 488 Konjugat
Produktkod. 10267622
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10267622
Brand: Invitrogen™ H13188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Märkt med det ljusa och fotostabila färgämnet
  • Uppvisar fluorescens med excitations-/emissionsmaxima ca. 495/520nm och kan visualiseras med fluorescensmikroskopi eller flödescytometri
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, lysosomer, vakuoler
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp Lipopolysackaridkonjugat
Typ av färg Alexa Fluor Färgämnen
Produktlinje Alexa Fluor
Kvantitet 1 mg
Reagenstyp Fosfatbuffrad koksaltlösning
Frakt skick Rumstemperatur
Proteinfamilj Histone H1