Läs mer
Invitrogen™ HPF (Hydroxyl Radical and Peroxynitrite Sensor)
Produktkod. 10134672
Change view
Kvantitet:
470μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10134672 470μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10134672 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer H36004
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Två indikatorer som tillsammans selektivt kan upptäcka hypokloritanjon
Aminophenyl fluorescein (APF, A36003) and hydroxyphenyl fluorescein (HPF), two reactive oxygen species (ROS) indicators developed by T. Nagano, offer greater specificity and stability than dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA, D399). APF and HPF show limited non-selective reactivity and relatively high resistance to light-induced oxidation. Both of these new fluorescein derivatives are nonfluorescent until they react with the hydroxyl radical or peroxynitrite anion; APF will also react with the hypochlorite anion. Together, these two ROS indicators can selectively detect hypochlorite anion. Upon oxidation, both APF and HPF exhibit bright green fluorescence (excitation/ emission maxima ∼490/515 nm), making them compatible with any instrument that can detect fluorescein.
Aminofenylfluorescein (APF, A36003) och hydroxifenylfluorescein (HPF), två indikatorer för reaktiva syrearter (ROS) utvecklade av T. Nagano, erbjuder större specificitet och stabilitet än diklordihydrofluoresceindiacetat (H 2 DCFDA, D399). APF och HPF visar begränsad icke-selektiv reaktivitet och relativt hög motståndskraft mot ljusinducerad oxidation.
  • Fluoresceinderivat är icke-fluorescerande tills de reagerar med hydroxylradikal eller peroxinitritanjon
  • APF kommer också att reagera med hypokloritanjon
  • Två ROS-indikatorer kan selektivt detektera hypokloritanjon
  • Vid oxidation uppvisar både APF och HPF ljusgrön fluorescens (excitations-/emissionsmaxima∼ 490/515 nm), vilket gör dem kompatibla med alla instrument som kan detektera fluorescein
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 470μ L
För användning med (applikation) ROS
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp ROS-indikator
Excitationsvåglängdsområde 490 nm
Emissionsvåglängdsområde 515 nm