Läs mer
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridiseringsskydd, 22 mm x 22 mm, RNase-fritt
Produktkod. 10615983
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10615983 1 set 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10615983 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer H18200
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad speciellt för in situ hybridisering
  • Kräver inga långa förberedelser eller blockeringsprocedurer för att förhindra att sonden fastnar eller binds
  • Värmebeständig och krullar inte, även vid höga temperaturer
  • Väl lämpad för denatureringssteg eller in situ PCR-inkubationer
Cellanalys, cellulär avbildning, kromogen in situ-hybridisering, fluorescens in situ-hybridisering, in situ-hybridisering (ISH)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hybridiseringsskydd
Produktlinje HybriSlip
Mått 22 x 22 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 set