Läs mer
Invitrogen™ HybriWell™ Hybridiseringstätningssystem, 40 mm x 21 mm kammare, 0,15 mm djup
Produktkod. 10398792
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10398792 1 set 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10398792 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer H18210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Täckglas-tätningskombination som bildar kammare optimerade för in situ hybridiseringsarbete
  • Varje engångsinkubationskammare försluter säkert till objektglaset, vilket ger en kammare med begränsad volym för reagenstillsats
  • Lösningar läggs enkelt till genom portar med dubbla åtkomster utan att störa provet
  • Hydrofoba täckglas är nukleasfria och kommer inte att fånga eller binda sonder, vilket tillåter jämn fördelning av reagenset över provet
  • Inkluderar snabbförslutningsverktyg för att fästa det hydrofobiska skyddet på objektglaset, samt nukleasfria självhäftande tätningsflikar för att täcka åtkomstportarna
Cellanalys, cellulär avbildning, kromogen in situ-hybridisering, fluorescens in situ-hybridisering, in situ-hybridisering (ISH)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hybridiseringstätningssystem
Produktlinje HybriWell
Djup (metriskt) 0.15 mm
Mått 40 x 21 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 set